Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
(±)-α-Bromphenylessigsäure

(±)-α-Bromphenylessigsäure

Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ACTIAS22054G100
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Katalognr. ACTIAS22054G100
Marketsource
CAS Nummer:  4870-65-9
(±)-α-Bromphenylessigsäure

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Nummer:  4870-65-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • CAS Nummer:4870-65-9
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004206
  • Molekulargewicht:215.0440 g/mol
  • EINECS:225-477-4
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g

Technische Daten