3-Nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ACTIAS21081G25
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Nitrophenol
Katalognr. ACTIAS21081G25
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 554-84-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: m-Nitrophenol
- CAS Nummer:554-84-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00007240
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Merck-Index:13,06652
- Siedepunkt:271 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:94…95 °C
- Dichte:1,485 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>100 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-073-5
- UN:1663
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



