3-Nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. ACTIAS21081G100
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Nitrophenol
Katalognr. ACTIAS21081G100
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 554-84-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: m-Nitrophenol
- CAS Nummer:554-84-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00007240
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Merck-Index:13,06652
- Siedepunkt:271 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:94…95 °C
- Dichte:1,485 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>100 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-073-5
- UN:1663
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g



