AuftragsverfolgungKontakt
4-Isopropylanilin
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  ACTIAS21354G25
Marketsource
4-Isopropylanilin
  ACTIAS21354G25
Marketsource
 :  99-88-7
4-Isopropylanilin
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  99-88-7
1 * 25 g
 :  p-Cumidine, 4-Aminocumene
  •  :99-88-7
  •  :C₉H₁₃N
  •  :MFCD00007900
  •  :135.21 g/mol
  •  :13,02647
  •  :226 °C (1013 hPa)
  •  :–63 °C
  •  :0,9526 g/cm³ (20 °C)
  •  :92 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-797-2
  •  :1760
  •  :8,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g