AuftragsverfolgungKontakt
4-Isopropylanilin
4-Isopropylanilin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # ACTIAS21354G100
Marketsource
Supplier:   ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Isopropylanilin
Catalog # ACTIAS21354G100
Marketsource
CAS Number:  99-88-7
4-Isopropylanilin
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  99-88-7
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  p-Cumidine, 4-Aminocumene
  • CAS Number:99-88-7
  • Formula:C₉H₁₃N
  • MDL Number:MFCD00007900
  • Molecular Weight:135.21 g/mol
  • Merck Index:13,02647
  • Boiling Pt:226 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–63 °C
  • Density:0,9526 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:92 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:202-797-2
  • UN:1760
  • ADR:8,III
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g