Tropin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ACTIAS21753G25
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
- CAS Nummer:120-29-6
- Formel:C₈H₁₅NO
- MDL-Nummer:MFCD00180667
- Molekulargewicht:141.21 g/mol
- EINECS:204-384-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



