Chinaldinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ACTIAS20072G25
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Chinaldinsäure
Katalognr. ACTIAS20072G25
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 93-10-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
- CAS Nummer:93-10-7
- Formel:C₁₀H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006752
- Molekulargewicht:173.17 g/mol
- Merck-Index:12,08227
- Schmelzender Platingehalt:154…157 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-218-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



