Chinaldinsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. ACTIAS20072G100
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Chinaldinsäure
Katalognr. ACTIAS20072G100
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 93-10-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
- CAS Nummer:93-10-7
- Formel:C₁₀H₇NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00006752
- Molekulargewicht:173.17 g/mol
- Merck-Index:12,08227
- Schmelzender Platingehalt:154…157 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-218-3
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g



