AuftragsverfolgungKontakt
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ACTIAS20270G25
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Katalognr. ACTIAS20270G25
Marketsource
CAS Nummer:  17408-14-9
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  17408-14-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  o-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanone
  • CAS Nummer:17408-14-9
  • Formel:C₉H₇F₃O
  • MDL-Nummer:MFCD00000378
  • Molekulargewicht:188.15 g/mol
  • Siedepunkt:163 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:15…17 °C
  • Dichte:1,25 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.25 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:241-434-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g