4-Bromchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. ACTIAS1343G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Bromchinolin
Katalognr. ACTIAS1343G5
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 3964-04-3
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:3964-04-3
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL-Nummer:MFCD07644514
- Molekulargewicht:208.06
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- UN:3261
- ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



