AuftragsverfolgungKontakt
4-Bromchinolin
4-Bromchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Katalognr. ACTIAS1343G1
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Bromchinolin
Katalognr. ACTIAS1343G1
Marketsource
CAS Nummer:  3964-04-3
4-Bromchinolin
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
CAS Nummer:  3964-04-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:3964-04-3
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL-Nummer:MFCD07644514
  • Molekulargewicht:208.06
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 g