AuftragsverfolgungKontakt
3-Chlorisochinolin
3-Chlorisochinolin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ACTIAS11198G1
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Chlorisochinolin
Katalognr. ACTIAS11198G1
Marketsource
CAS Nummer:  19493-45-9
3-Chlorisochinolin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  19493-45-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:19493-45-9
  • Formel:C₉H₆ClN
  • MDL-Nummer:MFCD05982009
  • Molekulargewicht:163.6000 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g