AuftragsverfolgungKontakt
3-Bromisochinolin | Avantor
3-Bromisochinolin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ACTIAS1287G1
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Bromisochinolin
Katalognr. ACTIAS1287G1
Marketsource
CAS Nummer:  34784-02-6
3-Bromisochinolin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  34784-02-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:34784-02-6
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL-Nummer:MFCD00234479
  • Molekulargewicht:208.0600 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g