4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS35045G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Katalognr. ACTIAS35045G5
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 22080-96-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
- CAS Nummer:22080-96-2
- Formel:C₉H₁₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD01407645
- Molekulargewicht:182.1733 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g



