2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS34369G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Katalognr. ACTIAS34369G5
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 86867-68-7
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:86867-68-7
- Formel:C₉H₈F₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00236237
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Cat. No.:ACTIAS34369G5



