AuftragsverfolgungKontakt
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ACTIAS34369G1
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Katalognr. ACTIAS34369G1
Marketsource
CAS Nummer:  86867-68-7
2-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  86867-68-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:86867-68-7
  • Formel:C₉H₈F₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00236237
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g