4-Ethinylanisol
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ACTIAS32997G1
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Ethinylanisol
Katalognr. ACTIAS32997G1
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 768-60-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
- CAS Nummer:768-60-5
- Formel:C₉H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00168815
- Molekulargewicht:132.16 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



