AuftragsverfolgungKontakt
3-Fluor-2-nitrobenzonitril | Avantor
3-Fluor-2-nitrobenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Katalognr. ACTIAS32653G5
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Fluor-2-nitrobenzonitril
Katalognr. ACTIAS32653G5
Marketsource
CAS Nummer:  1000339-52-5
3-Fluor-2-nitrobenzonitril
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
CAS Nummer:  1000339-52-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:1000339-52-5
  • Formel:C₇H₃FN₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD09864664
  • Molekulargewicht:166.1100 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g