4-Methoxyanthranilsäure
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS31288G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Methoxyanthranilsäure
Katalognr. ACTIAS31288G5
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 4294-95-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
- CAS Nummer:4294-95-5
- Formel:C₈H₉NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00667729
- Molekulargewicht:167.16 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



