AuftragsverfolgungKontakt
4-Methoxyanthranilsäure | Avantor
4-Methoxyanthranilsäure
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ACTIAS31288G1
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Methoxyanthranilsäure
Katalognr. ACTIAS31288G1
Marketsource
CAS Nummer:  4294-95-5
4-Methoxyanthranilsäure
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  4294-95-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-4-methoxybenzoic acid
  • CAS Nummer:4294-95-5
  • Formel:C₈H₉NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00667729
  • Molekulargewicht:167.16 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g