4-Phenylanilin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS31139G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Phenylanilin
Katalognr. ACTIAS31139G5
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 92-67-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Biphenylylamine, Biphenyl-4-ylamine, 4-Aminobiphenyl
- CAS Nummer:92-67-1
- Formel:C₁₂H₁₁N
- MDL-Nummer:MFCD00007879
- Molekulargewicht:169.23 g/mol
- Merck-Index:12,01276
- Siedepunkt:302 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:55 °C
- Dichte:1,16 g/cm³ (20 °C)
- :Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:202-177-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g



