4-Phenylanilin
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. ACTIAS31139G10
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Phenylanilin
Katalognr. ACTIAS31139G10
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 92-67-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Biphenylylamine, Biphenyl-4-ylamine, 4-Aminobiphenyl
- CAS Nummer:92-67-1
- Formel:C₁₂H₁₁N
- MDL-Nummer:MFCD00007879
- Molekulargewicht:169.23 g/mol
- Merck-Index:12,01276
- Siedepunkt:302 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:55 °C
- Dichte:1,16 g/cm³ (20 °C)
- :Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:202-177-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:10 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



