AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylbenzophenon
Glass bottle for solids, 25 g
  ACTIAS25303G25
Marketsource
2-Methylbenzophenon
  ACTIAS25303G25
Marketsource
 :  131-58-8
2-Methylbenzophenon
Glass bottle for solids, 25 g
 :  131-58-8
1 * 25 g
 :  o-Methylbenzophenone
  •  :131-58-8
  •  :C₁₄H₁₂O
  •  :MFCD00008518
  •  :196.25 g/mol
  •  :12,07470
  •  :310 °C (1013 hPa)
  •  :28 °C
  •  :1,1098 g/cm³ (20 °C)
  •  :205-032-0
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g