AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylbenzophenon
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ACTIAS25303G100
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylbenzophenon
Katalognr. ACTIAS25303G100
Marketsource
CAS Nummer:  131-58-8
2-Methylbenzophenon
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  131-58-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  o-Methylbenzophenone
  • CAS Nummer:131-58-8
  • Formel:C₁₄H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00008518
  • Molekulargewicht:196.25 g/mol
  • Merck-Index:12,07470
  • Siedepunkt:310 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:28 °C
  • Dichte:1,1098 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:205-032-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g