AuftragsverfolgungKontakt
Labels, pipe marking
Labels, pipe marking
Pipe marking labels with GHS04 symbol, Polyester, Schwarz auf gelb, 150×12 mm, 5 labels/card
Katalognr. BRDYN004319
Anbieter:   Brady
Labels, pipe marking
Katalognr. BRDYN004319
Anbieter:  Brady
Labels, pipe marking
Labels, pipe marking
Pipe marking labels with GHS04 symbol, Polyester, Schwarz auf gelb, 150×12 mm, 5 labels/card
Preis
SFr. 17.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These pipe marking labels are made of high quality polyester and meet with GHS (Global Harmonised System) regulations for chemical substances and mixtures.
  • Promotes safety and simplifies maintenance
  • Arrows are pre-cut, and hence does not requires scissors additionally
  • Resistant to temperatures from –40 to +120 °C
  • Resistant to ultraviolet rays and conditions
The markers have a frame that contrasts with the color of the text to increase visibility.
Technische Daten
  • Farbe:
    Schwarz auf gelb
  • Bezeichnung:
    Pipe marking labels with GHS04 symbol
  • Abmessungen:
    150×12 mm
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    02
  • Verpackt:
    5 labels/card
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.