AuftragsverfolgungKontakt
Einsätze
Einsätze
Siebschale E 969, für verschiedene Utensilien, für E 900-4, E 935-3, E 975-2 und E 941 mit 945
Lochblechplatte: 7×7×3 mm, G 85727/28, 363×533×122 mm
Katalognr. 141-0439
Anbieter:   MIELE
Einsätze
Katalognr. 141-0439
Anbieter:  MIELE
Einsätze
Einsätze
Siebschale E 969, für verschiedene Utensilien, für E 900-4, E 935-3, E 975-2 und E 941 mit 945
Lochblechplatte: 7×7×3 mm, G 85727/28, 363×533×122 mm
Preis
SFr. 377.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Siebschale E 969, für verschiedene Utensilien, für E 900-4, E 935-3, E 975-2 und E 941 mit 945
    Lochblechplatte: 7×7×3 mm
  • Seq:
    26
  • B×T×H:
    363×533×122 mm
  • Für:
    G 85727/28