Überbrillen, Squale
Welding, anti-scratch, Grau, Shade 5 PC
Katalognr. BOLESQUWPCC5
Anbieter: Bollé Safety
Direkt zu
Product Details & Documents
Überbrillen (OTG) bieten hervorragenden Schutz für Träger von Korrekturbrillen. Mit verstellbarer Kordel geliefert.
- Verstellbare Bügellängen
- Mit gebogener Sichtscheibe, Oberkanten- und Seitenschutz
- Indirekte Belüftung
Gewicht: 43 g
Certifications: EN 166, EN 170
Technische Daten
- Typ:Welding, anti-scratch
- Farbe:Grau
- Verglasung:Shade 5 PC