Spinner flasks, adjustable hanging bar
1000 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 135×240 mm
Katalognr. BELC1967-01000
Marketsource
Anbieter: BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Katalognr. BELC1967-01000
Anbieter: BELLCO GLASS
Marketsource
Direkt zu
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
- Height adjustable impeller
- Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
- Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Technische Daten
- Ø×H:135×240 mm
- Kapazität:1000 ml
- Seq:05
- Hals:Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90100Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 84.54
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BELC1965-90070Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 83.66
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.