AuftragsverfolgungKontakt
COD standard solutions
COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100, 100 mg/l, 1
Katalognr. WTWA252450
Anbieter:   WTW
COD standard solutions
Katalognr. WTWA252450
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
COD standard solutions
COD standard solutions
COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100, 100 mg/l, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 69.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    100 mg/l
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100
  • Cat. No.:
    WTWA252450
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten