AuftragsverfolgungKontakt
Connectors, PP | Avantor
Connectors, PP
Connector, female luer lug, —
Katalognr. INFIPP-LFLW
Anbieter:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Katalognr. INFIPP-LFLW
Anbieter:  PIEPER FILTER
Connectors, PP
Connectors, PP
Connector, female luer lug, —
Preis
SFr. 724.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
  • Bezeichnung:
    Connector, female luer lug
  • Seq:
    18