CHES, 0.5 M buffer solutions
CHES buffer solution, 0,5 M, 9.0, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,5 M
- VE:250 mL
- Bezeichnung:CHES buffer solution
- pH-Wert:9.0
- Cat. No.:J63670.AK
- Lagertemperatur:2°C to 8°C
- CAS Nr.:103-47-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003835