Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 250 ml
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Katalognr. J63560.AK
CAS Nummer:
Direkt zu
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 ml
- Bezeichnung:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
- Cat. No.:J63560.AK