AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) | Avantor
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 125 mL
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Katalognr. J63560.XE
CAS Nummer:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glasflasche, 125 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 115.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    125 mL
  • Bezeichnung:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.