Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 7,5, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Katalognr. J63349.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,5 M
- VE:250 mL
- Bezeichnung:Phosphate buffer soln
- pH-Wert:7,5
- Cat. No.:J63349.AK
- CAS Nr.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..