AuftragsverfolgungKontakt
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5 | Avantor
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 7,5, 250 mL
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Katalognr. J63349.AK
CAS Nummer:  
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 7,5, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
126.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    0,5 M
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Phosphate buffer soln
  • pH-Wert:
    7,5
  • Cat. No.:
    J63349.AK
  • CAS Nr.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..