AuftragsverfolgungKontakt
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 500 mL
IEF Anode buffer (50X)
Katalognr. J63303.AP
CAS Nummer:  
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 61.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    IEF Anode buffer (50X)
  • Aussehen:
    Colourless
  • MDL No.:
    MFCD03846400
  • Cat. No.:
    J63303.AP
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid