Analysemühle, A 10 basic
Product Details & Documents
Diese Batch-Mühle zeichnet sich durch eine einfache Bedienung über Tastenfelder aus und mahlt harte, spröde, weiche und faserige Materialien, da Proben direkt in der Mahlkammer verspröden können. Auch zähe, ölige und wässrige Proben können gemahlen werden. Leicht austauschbarer Schläger/Schneider für vielfältige Anwendungen.
- Zähler – Anzeige von Mahlzeit und Fehlercode.
- Digitaler Timer mit Intervallfunktion, integrierte Kühlanschlüsse.
- Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und niedrigen Geräuschpegel.
- Bajonettverschluss für den Deckel für einfaches und sicheres Verriegeln.
Die Mühle startet nur bei geschlossenem Deckel und kann im Stillstand geöffnet werden. Eine Schnellstoppfunktion erhöht die Sicherheit des Anwenders zusätzlich.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:A 10 basic
- Seq:01
- Material des Mahlraums:Edelstahl 1.4301
- Nutzvolumen:50 ml
- Einschaltdauer ein/aus:10 min
- Stromaufnahme:500 W
- Drehzahlanzeige:OLED, mehrsprachig
- Gewicht:3 kg
- Cat. No.:412-0304
- Umfangsgeschwindigkeit:63 m/s
- Modell:A 10 basic
- B×T×H:130×145×250 mm
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:500/400 W
- Überlastungsschutz:Ja
- Max. Kornaufgabegröße:6 mm
- Drehzahl:22 000 min⁻¹ fest
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis