AuftragsverfolgungKontakt
Hygromycin B
Glass bottle for solids, 100 mg
  J60681.MC
Hygromycin B
  J60681.MC
 :  31282-04-9
Hygromycin B
Hygromycin B
Glass bottle for solids, 100 mg
 :  31282-04-9
SFr. 111.00
1 * 100 mg
 :  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  •  :31282-04-9
  •  :C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  •  :MFCD06795479
  •  :527.5 g/mol
  •  :14,4852
  •  :Kühlschrank
  •  :250-545-5
  •  :3462
  •  :6.1,I
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg