AuftragsverfolgungKontakt
TBE running buffer (10X) | Avantor
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X), 2 L
TBE running buffer (10X)
Katalognr. J62788.K3
CAS Nummer:  
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X)
TBE running buffer (10X), 2 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 199.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 L
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    2 L
  • Bezeichnung:
    TBE running buffer (10X)
  • Cat. No.:
    J62788.K3
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid