AuftragsverfolgungKontakt
RBC lysis buffer for mouse | Avantor
RBC lysis buffer for mouse
RBC lysis buffer for mouse, 250 mL
RBC lysis buffer for mouse
Katalognr. J62150.AK
CAS Nummer:  
RBC lysis buffer for mouse
RBC lysis buffer for mouse
RBC lysis buffer for mouse, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 120.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of mouse red blood cells
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    RBC lysis buffer for mouse
  • Cat. No.:
    J62150.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten