TES, 0,2 M buffer soln., pH 7,5
TES buffer solution, 0,2 M, 7,5, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 70331-82-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00065482
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:0,2 M
- VE:250 mL
- Bezeichnung:TES buffer solution
- pH-Wert:7,5
- Cat. No.:J61350.AK
- CAS Nr.:70331-82-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00065482