AuftragsverfolgungKontakt
CHAPS lysis buffer | Avantor
CHAPS lysis buffer
CHAPS lysis buffer, 100 mL
CHAPS lysis buffer
Katalognr. J60580.AE
CAS Nummer:  
CHAPS lysis buffer
CHAPS lysis buffer
CHAPS lysis buffer, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 280.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
For cell lysis and protein extraction.
Appearance: Clear liquid
MDL No.: MFCD00282866
Contains 50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 110 mM NaCl, 5 mM EDTA and 1% CHAPS
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    CHAPS lysis buffer
  • Cat. No.:
    J60580.AE
  • Aussehen:
    Clear liquid
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00282866
Technische Daten