AuftragsverfolgungKontakt
MES-SDS running buffer (20X) | Avantor
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X), 500 mL
MES-SDS running buffer (20X)
Katalognr. J62138.AP
CAS Nummer:  
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X)
MES-SDS running buffer (20X), 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
204.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    MES-SDS running buffer (20X)
  • Cat. No.:
    J62138.AP
  • Physical form:
    Liquid
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..