AuftragsverfolgungKontakt
Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X, 25 mL
Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
Katalognr. J62115.AC
CAS Nummer:  
Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
Laemmli SDS sample buffer with pyronin Y, reducing (4X)
Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X, 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 106.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    Laemmli SDS Sample Buffer, with PyroninY, 4X
  • Cat. No.:
    J62115.AC
  • Aussehen:
    Pink
  • Physical form:
    Liquid