AuftragsverfolgungKontakt
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X, 50 mL
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Katalognr. J61337.AD
CAS Nummer:  
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X, 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 273.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 mL
  • Bezeichnung:
    Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
  • Cat. No.:
    J61337.AD
  • Aussehen:
    Blue
  • Physical form:
    Liquid