AuftragsverfolgungKontakt
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X) | Avantor
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X, 25 mL
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Katalognr. J61337.AC
CAS Nummer:  
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X, 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 174.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 6X
  • Cat. No.:
    J61337.AC
  • Aussehen:
    Blue
  • Physical form:
    Liquid