AuftragsverfolgungKontakt
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5 | Avantor
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,5, 1 L
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Katalognr. J61324.K2
CAS Nummer:  
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,5, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
136.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    0,2 M
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Phosphate buffer soln
  • pH-Wert:
    7,5
  • Cat. No.:
    J61324.K2
  • CAS Nr.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527