Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5 | Avantor

Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5

Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,5, 500 mL
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Katalognr. J61324.AP
CAS Nummer:  
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,5

Phosphate buffer soln, 0,2 M, 7,5, 500 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 102.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents

CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • Konzentration:
    0,2 M
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Phosphate buffer soln
  • pH-Wert:
    7,5
  • Cat. No.:
    J61324.AP
  • CAS Nr.:
    7558-80-7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00003527

Technische Daten