AuftragsverfolgungKontakt
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5 | Avantor
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate buffer solution, 0,2 M, 6,5, 250 mL
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Katalognr. J62078.AK
CAS Nummer:  
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 6,5
Succinate buffer solution, 0,2 M, 6,5, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 99.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 150-90-3
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002789
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    0,2 M
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Succinate buffer solution
  • pH-Wert:
    6,5
  • Cat. No.:
    J62078.AK
  • Lagertemperatur:
    2°C to 8°C
  • CAS Nr.:
    150-90-3
  • Odour/scent:
    Odourless
  • Aussehen:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00002789