Sodium pyrophosphate, 200 mM buffer solution
Sodium pyrophosphate, 200mM buffer solution, 100 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Sodium pyrophosphate, 200 mM buffer solution
Katalognr. J62052.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7758-16-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00014246
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Sodium pyrophosphate, 200mM buffer solution
- Cat. No.:J62052.AE
- CAS Nr.:7758-16-9
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00014246