Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,0, Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Katalognr. J61261.K2
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAJ60851 msds_ALFAJ61261 msds_ALFAJ62239 msds_ALFAJ62397 msds_ALFAJ63128
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,0
- Cat. No.:J61261.K2
- CAS Nr.:7778-77-0
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00011401